Drukuj
(+)-3-Carene
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
463990050 463990250
ACRO463990050EA 140 PLN
ACRO463990050 ACRO463990250
(+)-3-Carene
(+)-3-Carene
  • Bioactive
Formuła: C₁₀H₁₆
Temp. Wrzenia: 170 °C
Gęstość: 0,865
Temp. Zapłonu: 46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066417
Numer CAS: 498-15-7
Jednostka: 2319
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Density 0.854 to 0.884 kg/l
GC ≥88 %
Specific optical rotation +13.0° to +17.0° (20°C, 589 nm) (neat)