Kwas ortofosforowy(V) 85+% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
463861000
463865000
ACRO463861000EA
153
PLN
ACRO463861000
ACRO463865000
Kwas ortofosforowy(V) 85+% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Kwas ortofosforowy(V)
- Analytical reagent
Formuła:
H₃PO₄ Temp. topnienia: 42 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011340 Numer CAS: 7664-38-2 Jednostka: 3453 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Viscous liquid |
Density | 1.70 kg/l (about) |
UV | at 500 nm A: ≤0.02 |
Gradient analysis | pass test |