wodoroftalan potasu dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
463850500
463852500
ACRO463850500EA
167
PLN
ACRO463850500
ACRO463852500
wodoroftalan potasu dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
wodoroftalan potasu
- Analytical reagent
Formuła:
HOOCC₆H₄COOK Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013070 Numer CAS: 877-24-7 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless |
UV | at 500 nm A: ≤0.02 |
pH | 3.5 to 5.0 (5 % in water) |
Titration with NaOH | 99.4 to 100.6 % |