Drukuj
Axitinib
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: AG-013736, (E)-N-Methyl-2-((3-(2-(pyridin-2-yl)vinyl)-1H-indazol-6-yl)thio)benzamide
463800010 463802500
ACRO463800010EA 2290 PLN
ACRO463800010 ACRO463802500
Axitinib
Axitinib
  • Bioactive
Formuła: C₂₂H₁₈N₄OS
Temp. topnienia: 226…228 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09837898
Numer CAS: 319460-85-0
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Almost white to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %