Drukuj
Ethanol denatured ≥96%, extra pure (denaturated with 1%iPr-OH,1% MEK,0.001% Bitrex®)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
463700025 463700050 463700250
ACRO463700025EA 366 PLN
ACRO463700025 ACRO463700050 ACRO463700250
Ethanol denatured ≥96%, extra pure (denaturated with 1%iPr-OH,1% MEK,0.001% Bitrex®)
Ethanol denatured
  • solvent
Formuła: H₃CCH₂OH
Temp. Wrzenia: 78 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,79
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003568
Numer CAS: 64-17-5
Jednostka: 1170
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.3620 to 1.3640 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.803 to 0.812 kg/l
Additional info Denatured with 1% iPr-OH, 1% MEK and 0.001% Bitrex
Ethanol 95 to 97 % v/v (calculated)