Drukuj
Ethanol denatured 96, meetSpec_Ph.Eur. (IPA 1% + MEK 1% + 0.001 Bitrex)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl alcohol denatured
463690010 463690050 463690250
ACRO463690010EA 239 PLN
ACRO463690010 ACRO463690050 ACRO463690250
Ethanol denatured 96, meetSpec_Ph.Eur. (IPA 1% + MEK 1% + 0.001 Bitrex)
Ethanol denatured
  • solvent
Formuła: H₃CCH₂OH
MW: 46.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 78 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –114.1 °C
Gęstość: 0.79
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003568
Numer CAS: 64-17-5
Jednostka: 1170
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Additional info Denatured with 1% iPr-OH, 1% MEK and 0.001% Bitrex
UV at 340 nm A: ≤0.1
Relative density 0.805 to 0.812
Residue after evaporation ≤25 ppm
Acidity/alkalinity Passes test
E/E 95.1 to 96.9 % v/v (calculated)
Volatile impurities ≤2 ppm (Benzene)