Drukuj
Nalidixic acid sodium salt
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
463550010 463550050 463550250
ACRO463550010EA 157 PLN
ACRO463550010 ACRO463550050 ACRO463550250
Nalidixic acid sodium salt
Nalidixic acid sodium salt
  • Bioactive
Formuła: C₁₂H₁₁N₂NaO₃
MW: 254.22 g/mol
Temp. topnienia: >280 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064376
Numer CAS: 3374-05-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 %
HPLC ≥97.5 %