Drukuj
Tinidazole
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-[2-(Ethylsulphonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-(2-(Ethylsulphonyl)ethyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole
463510050 463510250
ACRO463510050EA 175 PLN
ACRO463510050 ACRO463510250
Tinidazole
Tinidazole
  • Bioactive
Formuła: C₈H₁₃N₃O₄S
Temp. topnienia: 124…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00057217
Numer CAS: 19387-91-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Almost white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 128 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %