Drukuj
(+/-)-Sulpiride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
463480050 463480250 463481000
ACRO463480050EA 251 PLN
ACRO463480050 ACRO463480250 ACRO463481000
(+/-)-Sulpiride
(+/-)-Sulpiride
  • Bioactive
Formuła: C₁₅H₂₃N₃O₄S
Temp. topnienia: 185 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00055061
Numer CAS: 15676-16-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder and or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 181 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %