Drukuj
Ciclopirox olamine
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
463440010 463440050
ACRO463440010EA 266 PLN
ACRO463440010 ACRO463440050
Ciclopirox olamine
Ciclopirox olamine
  • Bioactive
Formuła: C₁₂H₁₇NO₂·C₂H₇NO
Temp. topnienia: 143 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00078997
Numer CAS: 41621-49-2
Jednostka: 3085
ADR: 5.1,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 21.9 to 23.7 % (2-Aminoethanol)
Titration with NaOH 74.2 to 80 % (Ciclopirox)