Drukuj
Ciclopirox
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone, 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2(1H)-one
463430010 463430050
ACRO463430010EA 291 PLN
ACRO463430010 ACRO463430050
Ciclopirox
Ciclopirox
  • Bioactive
Formuła: C₁₂H₁₇NO₂
Temp. topnienia: 128…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00599441
Numer CAS: 29342-05-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
Loss on drying ≤1.5 % (vacuum)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %