Drukuj
Oxymetazoline hydrochloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
463390050 463390250
ACRO463390050EA 609 PLN
ACRO463390050 ACRO463390250
Oxymetazoline hydrochloride
Oxymetazoline hydrochloride
  • Bioactive
Formuła: C₁₆H₂₄N₂O·HCl
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00058147
Numer CAS: 2315-02-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 3 h)
Solubility (5 % in water) Clear solution
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %