Drukuj
Dofetilide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(4-Methanesulphonamidophenoxy)-2-[N-(4-methanesulphonamidophenethyl)-N-methylamino]ethane, N-(4-(2-(Methyl(2-(4-(methylsulphonamido)phenoxy)ethyl)amino)ethyl)phenyl)methanesulphonamide
463370010 463372500
ACRO463370010EA 5500 PLN
ACRO463370010 ACRO463372500
Dofetilide
Dofetilide
  • Bioactive
Formuła: C₁₉H₂₇N₃O₅S₂
Temp. topnienia: 149…153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00869707
Numer CAS: 115256-11-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 157 °C
Water ≤1 %
Solubility (2 % in DMSO) Clear solution
HPLC ≥97.5 %