Drukuj
Tebuconazole
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-3-pentanol
463260010 463260050
ACRO463260010EA 245 PLN
ACRO463260010 ACRO463260050
Tebuconazole
Tebuconazole
  • Bioactive
Formuła: C₁₆H₂₂ClN₃O
MW: 307.82 g/mol
Temp. topnienia: 102…105 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD02674797
Numer CAS: 107534-96-3
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 107 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥96.0 %