Drukuj
Sildenafil
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
463240010 463242500
ACRO463240010EA 1270 PLN
ACRO463240010 ACRO463242500
Sildenafil
Sildenafil
  • Bioactive
Formuła: C₂₂H₃₀N₆O₄S
Temp. topnienia: 188…190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00867528
Numer CAS: 139755-83-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.5 %
HPLC ≥97.5 %