Drukuj
Repaglinide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 2-Ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic acid
463230010 463232500
ACRO463230010EA 1980 PLN
ACRO463230010 ACRO463232500
Repaglinide
Repaglinide
  • Bioactive
Formuła: C₂₇H₃₆N₂O₄
Temp. topnienia: 129…130 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00906179
Numer CAS: 135062-02-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 135 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +7° to +10° (20 °C, 589 nm) (1% in MeOH)