Drukuj
Pramipexole dihydrochloride monohydrate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (S)-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-(propylamino)benzothiazole Dihydrochloride, (S)-N6-Propyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-2,6-diamine dihydrochloride hydrate
463220050 463220250
ACRO463220050EA 1370 PLN
ACRO463220050 ACRO463220250
Pramipexole dihydrochloride monohydrate ≥98%
Pramipexole dihydrochloride monohydrate
  • Bioactive
Formuła: C₁₀H₂₁Cl₂N₃OS
MW: 302.26 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02183927
Numer CAS: 191217-81-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 4.5 % to 7 %
HPLC ≥97.5 %
Optical rotation -65° to -69° (1 % in MeOH)