Drukuj
Famciclovir
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-1,3-propanediol Diacetate, 2-(2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl)propane-1,3-diyl diacetate
463170010 463170050
ACRO463170010EA 440 PLN
ACRO463170010 ACRO463170050
Famciclovir
Famciclovir
  • Bioactive
Formuła: C₁₄H₁₉N₅O₄
Temp. topnienia: 105 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00866964
Numer CAS: 104227-87-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
HPLC ≥97.5 %