Drukuj
Duloxetine hydrochloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-(+)-N-Methyl-3-(1-naphthyloxy)-3-(2-thienyl)propylamine Hydrochloride, (S)-Duloxetine hydrochloride
463140010 463140050
ACRO463140010EA 356 PLN
ACRO463140010 ACRO463140050
Duloxetine hydrochloride
Duloxetine hydrochloride
  • Bioactive
Formuła: C₁₈H₁₉NOS
MW: 333.87 g/mol
Temp. topnienia: 162…166 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06407958
Numer CAS: 136434-34-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 168 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +116° to +125° (20 °C, 589 nm) (1 % in MeOH)