Drukuj
Amifostine trihydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
463100010 463102500
ACRO463100010EA 3380 PLN
ACRO463100010 ACRO463102500
Amifostine trihydrate
Amifostine trihydrate
  • Bioactive
Formuła: C₅H₁₅N₂O₃PS·₃H₂O
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00453866
Numer CAS: 112901-68-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 18 to 22 %
HPLC ≥97.5 %