Drukuj
Altretamine
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
463090010 463090050
ACRO463090010EA 573 PLN
ACRO463090010 ACRO463090050
Altretamine
Altretamine
  • Bioactive
Formuła: C₉H₁₈N₆
Temp. topnienia: 171…175 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00549245
Numer CAS: 645-05-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 175 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %