Drukuj
Adefovir dipivoxil
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Adefovir Dipivoxil, 9-(2[bis(Pivaloyloxymethoxy)phosphorylmethoxy]ethyl)adenine, 9-[2-[Bis(pivaloyloxymethoxy)phosphorylmethoxy]ethyl]adenine, ((((2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethoxy)methyl)phosphoryl)bis(oxy))bis(methylene) bis(2,2-dimethylpropanoate)
463080010 463080100
ACRO463080010EA 488 PLN
ACRO463080010 ACRO463080100
Adefovir dipivoxil
Adefovir dipivoxil
  • Bioactive
Formuła: C₂₀H₃₂N₅O₈P
Temp. topnienia: 100 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00869897
Numer CAS: 142340-99-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 103 °C
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %