Drukuj
(+/-)-Usnic acid
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
462850010 462850050 462850250
ACRO462850010EA 172 PLN
ACRO462850010 ACRO462850050 ACRO462850250
(+/-)-Usnic acid
(+/-)-Usnic acid
  • Bioactive
Formuła: C₁₈H₁₆O₇
Temp. topnienia: 201…203 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065294
Numer CAS: 125-46-2
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to light green or gold Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 193 to 203 °C
Loss on drying ≤2 %
Heavy metals ≤10 ppm
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤2 %