Drukuj
Valnemulin hydrochloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
462830010 462832500
ACRO462830010EA 1640 PLN
ACRO462830010 ACRO462832500
Valnemulin hydrochloride
Valnemulin hydrochloride
  • Bioactive
Formuła: C₃₁H₅₂N₂O₅S·HCl
MW: 601.28 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD08458958
Numer CAS: 133868-46-9
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 95.0 to 102.0 %
Water ≤4.0 %
HPLC ≥95.0 %
Specific optical rotation (Dry substance)