Drukuj
Eflornithine hydrochloride monohydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
462700010 462700050 462700250
ACRO462700010EA 287 PLN
ACRO462700010 ACRO462700050 ACRO462700250
Eflornithine hydrochloride monohydrate
Eflornithine hydrochloride monohydrate
  • Bioactive
Formuła: C₆H₁₅ClF₂N₂O₃
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00242734
Numer CAS: 96020-91-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 6 to 9 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (dry substance)