Drukuj
Paroxetine hydrochloride hemihydrate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
462630010 462630050
ACRO462630010EA 466 PLN
ACRO462630010 ACRO462630050
Paroxetine hydrochloride hemihydrate ≥98%
Paroxetine hydrochloride hemihydrate
  • Bioactive
Formuła: C₁₉H₂₀FNO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03658863
Numer CAS: 110429-35-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 2.0 to 3.0 %
Solubility (5 % in methanol) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 % (Platinum crucible)