Drukuj
Acepromazine maleate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
462590010 462592500
ACRO462590010EA 3940 PLN
ACRO462590010 ACRO462592500
Acepromazine maleate ≥98%
Acepromazine maleate
  • Bioactive
Formuła: C₂₃H₂₆N₂O₅S
Temp. topnienia: 135…138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 3598-37-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
Loss on drying ≤1 %
Solubility (1 % in methanol) Clear colorless to yellow solution
HPLC ≥97.5 %