Drukuj
Esmolol hydrochloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
462460050 462460250
ACRO462460050EA 394 PLN
ACRO462460050 ACRO462460250
Esmolol hydrochloride
Esmolol hydrochloride
  • Bioactive
Formuła: C₁₆H₂₆ClNO₄
Temp. topnienia: 86…92 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00941432
Numer CAS: 81147-92-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 92 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %