Drukuj
Carvedilol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-2-propanol
462450010 462450050
ACRO462450010EA 195 PLN
ACRO462450010 ACRO462450050
Carvedilol
Carvedilol
  • Bioactive
Formuła: C₂₄H₂₆N₂O₄
Temp. topnienia: 114…115 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00864692
Numer CAS: 72956-09-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %