Drukuj
Betaxolol hydrochloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
462440010 462440050
ACRO462440010EA 632 PLN
ACRO462440010 ACRO462440050
Betaxolol hydrochloride
Betaxolol hydrochloride
  • Bioactive
Formuła: C₁₈H₂₉NO₃
MW: 343.89 g/mol
Temp. topnienia: 115 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00242959
Numer CAS: 63659-19-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Solubility (2 % in water) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %