Drukuj
Ziprasidone hydrochloride monohydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
462430010 462432500
ACRO462430010EA 2950 PLN
ACRO462430010 ACRO462432500
Ziprasidone hydrochloride monohydrate
Ziprasidone hydrochloride monohydrate
  • Bioactive
Formuła: C₂₁H₂₁ClN₄OS·HCl·H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00921885
Numer CAS: 138982-67-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light pink or light orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.7 to 5.0 %
HPLC ≥97.5 %