Drukuj
Propafenone hydrochloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
462390010 462390050
ACRO462390010EA 332 PLN
ACRO462390010 ACRO462390050
Propafenone hydrochloride
Propafenone hydrochloride
  • Bioactive
Formuła: C₂₁H₂₇NO₃·HCl
Temp. topnienia: 173 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079243
Numer CAS: 34183-22-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 175 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Solubility (5 % in methanol) Clear colorless solution
pH 5.0 to 6.2 (0.5 % in water)
Titration with HClO4 98 to 102 % (on dry substance)