Drukuj
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Erlotinib Hydrochloride
462330010 462330050
ACRO462330010EA 632 PLN
ACRO462330010 ACRO462330050
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
  • Bioactive
Formuła: C₂₂H₂₄ClN₃O₄
MW: 429.901 g/mol
Temp. topnienia: 215…227 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07781272
Numer CAS: 183319-69-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Solubility (1% in DMSO) Clear solution
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.5 %