Drukuj
Parthenolide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4,5alpha-Epoxy-6beta-hydroxygermacra-1(10),11(13)-dien-12-oic Acid gamma-Lactone, (3aS,9aR,10aR,10bS,E)-6,9a-Dimethyl-3-methylene-3a,4,5,8,9,9a,10a,10b-octahydrooxireno[2',3':9,10]cyclodeca[1,2-b]furan-2(3H)-one
462151000 462155000
ACRO462151000EA 831 PLN
ACRO462151000 ACRO462155000
Parthenolide
Parthenolide
  • Bioactive
Formuła: C₁₅H₂₀O₃
Temp. topnienia: 115 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00134592
Numer CAS: 20554-84-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Solubility (5% in CHCl3) Clear solution
HPLC ≥98.5 %