Drukuj
MOPSO sodium salt (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid sodium salt)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulphonate
462140250 462141000 462145000
ACRO462140250EA 389 PLN
ACRO462140250 ACRO462141000 ACRO462145000
MOPSO sodium salt (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid sodium salt)
MOPSO sodium salt (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid sodium salt)
  • Bioactive
Formuła: C₇H₁₄NNaO₅S
MW: 247.2445 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070007
Numer CAS: 79803-73-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Total base ≥98.5 %
Water ≤0.5 %
UV at 290 nm A: ≤0.1 (33% W/W)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm