Drukuj
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
462030050 462030250
ACRO462030050EA 396 PLN
ACRO462030050 ACRO462030250
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
  • Bioactive
Formuła: C₂H₄Cl₆Si₂
Temp. topnienia: 24…25 °C
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013601
Numer CAS: 2504-64-5
Jednostka: 2987
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4735 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %