Drukuj
Vinorelbine tartrate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl (3aR,3a1R,4R,5S,5aR,10bR)-4-acetoxy-3a-ethyl-9-((8R)-4-ethyl-8-(methoxycarbonyl)-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2,6-methanoazecino[4,3-b]indol-8-yl)-5-hydroxy-8-methoxy-6-methyl-3a,3a1,4,5,5a,6,11,12-octahydro-1H-indolizino[8,1-cd]carbazole-5-carboxylate bis((2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate), Vinorelbine ditartrate
461980250 461981000
ACRO461980250EA 808 PLN
ACRO461980250 ACRO461981000
Vinorelbine tartrate ≥98%
Vinorelbine tartrate
  • Bioactive
Formuła: C₅₃H₆₆N₄O₂₀
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD03613607
Numer CAS: 125317-39-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %