Drukuj
L-Biopterin ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
461660010 461662500
ACRO461660010EA 4420 PLN
ACRO461660010 ACRO461662500
L-Biopterin ≥98%
L-Biopterin
  • Bioactive
Formuła: C₉H₁₁N₅O₃
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00036787
Numer CAS: 22150-76-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥97.5 %