Drukuj
Tetrahydroxydiborane ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tetrahydroxydiboron, Hypodiboric Acid, Diboronic Acid
461280050 461280250
ACRO461280050EA 476 PLN
ACRO461280050 ACRO461280250
Tetrahydroxydiborane ≥95%
Tetrahydroxydiborane
  • Reagent for chemical synthesis
  • Can be used to prepare boronic acids
Formuła: H₄B₂O₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05663888
Numer CAS: 13675-18-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %