Drukuj
wodoroortofosforan (V) disodu dihydrat ≥98%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
448150010 448150050
ACRO448150010EA 213 PLN
ACRO448150010 ACRO448150050
wodoroortofosforan (V) disodu dihydrat ≥98%, extra pure
wodoroortofosforan (V) disodu dihydrat
  • Reagent for chemical synthesis
Formuła: Na₂HPO₄·2H₂O
Temp. topnienia: 243…245 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149182
Numer CAS: 10028-24-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white or colorless Crystalline powder or crystals
Loss on drying 19.5 % to 21.0 % (130°C)
Solubility (5 % in water) Clear colorless
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (dried substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm