Drukuj
5-Izopropylo-2-metylofenol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
368340250 368341000
ACRO368340250EA 165 PLN
ACRO368340250 ACRO368341000
5-Izopropylo-2-metylofenol
5-Izopropylo-2-metylofenol
  • Bioactive
Formuła: C₁₀H₁₄O
Temp. Wrzenia: 238 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 3 °C
Gęstość: 0,976
Temp. Zapłonu: 106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002236
Numer CAS: 499-75-2
Jednostka: 3145
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %