Drukuj
Piceatannol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
328450010 328452500
ACRO328450010EA 3020 PLN
ACRO328450010 ACRO328452500
Piceatannol
Piceatannol
  • Bioactive
Formuła: C₁₄H₁₂O₄
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00221715
Numer CAS: 10083-24-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown-pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %