Drukuj
Thymoquinone
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: p-Mentha-3,6-diene-2,5-dione, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 5-Isopropyl-2-methyl-1,4-benzoquinone
305070010 305070050
ACRO305070010EA 250 PLN
ACRO305070010 ACRO305070050
Thymoquinone
Thymoquinone
  • Bioactive
Formuła: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.20 g/mol
Temp. Wrzenia: 230…232 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 43…44 °C
Temp. Zapłonu: 103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001602
Numer CAS: 490-91-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 47 °C
GC ≥97.5 %