Drukuj
Trimethylene sulphide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
182910050 182910250
ACRO182910050EA 461 PLN
ACRO182910050 ACRO182910250
Trimethylene sulphide
Trimethylene sulphide
  • Building Block for chemical synthesis
Formuła: C₃H₆S
Temp. Wrzenia: 94…94,5 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,028
Temp. Zapłonu: –2 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042751
Numer CAS: 287-27-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 290 nm A: ≤0.1 (33% W/W)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm