Drukuj
1,3,5-Trithiane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
140520250 140521000
ACRO140520250EA 395 PLN
ACRO140520250 ACRO140521000
1,3,5-Trithiane
1,3,5-Trithiane
  • Building Block for chemical synthesis
Formuła: C₃H₆S₃
Temp. topnienia: 214…215 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006653
Numer CAS: 291-21-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 25.1 to 27.0
Sulfur (S) 67.1 to 72.0