Drukuj
6-Propylo-2-tiouracyl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
121310250 121311000
ACRO121310250EA 404 PLN
ACRO121310250 ACRO121311000
6-Propylo-2-tiouracyl ≥98%
6-Propylo-2-tiouracyl
  • Bioactive
Formuła: C₇H₁₀N₂OS
Temp. topnienia: 218…221 °C
Temp. Zapłonu: 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006041
Numer CAS: 51-52-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellowish white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 221 °C
Titration ≥97.5 %