Drukuj
2,4'-TDE
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: o,p'-DDD, 2,4'-TDE, o,p'-TDE, 2,4'-DDD
109850010 109850050
ACRO109850010EA 228 PLN
ACRO109850010 ACRO109850050
2,4'-TDE
2,4'-TDE
  • Bioactive
Formuła: C₁₄H₁₀Cl₄
Temp. topnienia: 77…78 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00000850
Numer CAS: 53-19-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 80 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥96.0 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %