Drukuj
1-bromonaftalen ≥96%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: α-Bromonaphthalene
87108.180EA 218 PLN
87108.180 87108.260
1-bromonaftalen ≥96%, GPR RECTAPUR®
1-bromonaftalen
Formuła: C₁₀H₇Br
MW: 207.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 280
Temp. Zapłonu: 66
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003868
Numer CAS: 90-11-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-965-2
Klasyfikacja Merck : 13,01410
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay ≥ 96 %
Appearance:Clear yellowish oily liquid Passes test
Density (20/4) 1,483 - 1,486