Sól sodowa czerwieni fenolowej, AnalaR NORMAPUR® ACS indicator
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, sodium salt, Phenol red water soluble, Sodium hydrogen 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bisphenolate S,S-dioxide
85920.130EA
539
PLN
85920.130
85920.100
Sól sodowa czerwieni fenolowej, AnalaR NORMAPUR® ACS indicator
Sól sodowa czerwieni fenolowej
Formuła:
C₁₉H₁₃NaO₅S MW: 376.35 g/mol Temp. topnienia: 285 |
Numer MDL:
MFCD00066901 Numer CAS: 34487-61-1 Klasyfikacja Merck : 12,07397 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Dark red to brown powder |
Visual transition interval | pH 6.5 - pH 8.2 |
Loss on drying (110°C) | ≤ 5 % |
Absorption max. λ 1 (pH 6.5) | 430 - 435 nm |
Absorption max. λ 2 (pH 8.2) | 557 - 560 nm |