Drukuj
VWR® Uszczelki samoprzylepne, PP, 1×8
Dostawca: VWR
VWR®
391-0639EA 197 PLN
391-0639 391-0640
VWR® Uszczelki samoprzylepne, PP, 1×8
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
1x8 adhesive sealing strips are ideal for use with 1x8 strip-well ELISA plates.
  • Idealny do testu ELISA, inkubacji i ogólnego zastosowania
  • Uszczelnia pojedynczy 8-dołkowy rząd 96-dołkowej płytki lub płytki z paskiem do ELISA
  • 2,0 mln folii PP
  • Kompatybilny zarówno z płytami polistyrenowymi, jak i polipropylenowymi
  • Certyfikowany wolny od DNaz i RNaz
  • Zalecany zakres temperatur od -40 do +120 °C
8 pasków jest wstępnie przyciętych na ciągłej wyściółce, aby ułatwić użytkowanie.